Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
PC49155-10G PC49155-25G
APOSPC49155-10GEA 89.2 EUR
APOSPC49155-10G APOSPC49155-25G
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate 98%
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate
Kaava: C₃F₉O₉S₃Yb·xH₂O
Sulamispiste: 118…122 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03703499
CAS-numero: 252976-51-5
UN: 3261
ADR: 8,II