1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 96%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC49128-25G PC49128-5G PC49128-1G
APOSPC49128-25GEA 281 EUR
APOSPC49128-25G APOSPC49128-5G APOSPC49128-1G
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 96%
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
Kaava: C₁₀H₁₆FNO₃
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD10566554
CAS-numero: 211108-50-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR