α,α,α-Trifluori-4-joditolueeni 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC4892-100G PC4892-25G
APOSPC4892-100GEA 65.8 EUR
APOSPC4892-100G APOSPC4892-25G
α,α,α-Trifluori-4-joditolueeni 98%
α,α,α-Trifluori-4-joditolueeni
Kaava: C₇H₄F₃I
Kiehumispiste: 185…186 °C/745mmHg
Sulamispiste: 17…17,5 °C
Tiheys: 1,851 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 68 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039398
CAS-numero: 455-13-0
EINECS: 207-234-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR