4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC48656-1G PC48656-250MG
APOSPC48656-1GEA 351 EUR
APOSPC48656-1G APOSPC48656-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Kaava: C₇H₆F₃N₃·ClH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12755592
CAS-numero: 909109-68-8