(1S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC48535-250MG
APOSPC48535-250MGEA 139 EUR
APOSPC48535-250MG
(1S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
(1S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Kaava: C₈H₉F₂N·ClH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11101246
CAS-numero: 1212972-48-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR