(S)-3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-2-ol

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC450564-1G PC450564-250MG
APOSPC450564-1GEA 379 EUR
APOSPC450564-1G APOSPC450564-250MG
(S)-3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-2-ol
(S)-3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-2-ol
Kaava: C₅H₅F₇O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22570089
CAS-numero: 1313024-90-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR