tert-Butyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Toimittaja: Apollo Scientific
PC450464-25G
APOSPC450464-25GEA 1550 EUR
APOSPC450464-25G
tert-Butyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
tert-Butyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Kaava: C₁₀H₁₅F₅O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28334437
CAS-numero: 1980038-99-0