1H,1H,7H-Perfluorohexyl isopropyl carbonate
Toimittaja: Apollo Scientific
PC450441-25G
APOSPC450441-25GEA 1550 EUR
APOSPC450441-25G
1H,1H,7H-Perfluorohexyl isopropyl carbonate
1H,1H,7H-Perfluorohexyl isopropyl carbonate
Kaava: C₁₁H₁₀F₁₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28334416
CAS-numero: 1980076-66-1