2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl isopropyl carbonate
Toimittaja: Apollo Scientific
PC450436-25G
APOSPC450436-25GEA 1550 EUR
APOSPC450436-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl isopropyl carbonate
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl isopropyl carbonate
Kaava: C₈H₉F₇O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28334411
CAS-numero: 1923065-19-3