1H,1H,7H-Perfluorohexyl ethyl carbonate
Toimittaja: Apollo Scientific
PC450415-25G
APOSPC450415-25GEA 1550 EUR
APOSPC450415-25G
1H,1H,7H-Perfluorohexyl ethyl carbonate
1H,1H,7H-Perfluorohexyl ethyl carbonate
Kaava: C₁₀H₈F₁₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28334392
CAS-numero: 1980034-47-6
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable