4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Toimittaja: Apollo Scientific
PC450335-25G
APOSPC450335-25GEA 1550 EUR
APOSPC450335-25G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Kaava: C₉H₈F₁₀O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28334328
CAS-numero: 1980085-31-1
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable