2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl hexafluoroisopropyl carbonate
Toimittaja: Apollo Scientific
PC450317-25G
APOSPC450317-25GEA 1550 EUR
APOSPC450317-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl hexafluoroisopropyl carbonate
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl hexafluoroisopropyl carbonate
Kaava: C₈H₃F₁₃O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28334310
CAS-numero: 1980035-34-4