Bis(3-fluoropropyl) carbonate
Toimittaja: Apollo Scientific
PC450316-25G
APOSPC450316-25GEA 1550 EUR
APOSPC450316-25G
Bis(3-fluoropropyl) carbonate
Bis(3-fluoropropyl) carbonate
Kaava: C₇H₁₂F₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28334309
CAS-numero: 1132677-71-4