2,2-Difluoroethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Toimittaja: Apollo Scientific
PC450298-25G
APOSPC450298-25GEA 1550 EUR
APOSPC450298-25G
2,2-Difluoroethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Kaava: C₆H₅F₇O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28334292
CAS-numero: 1980076-03-6