2,2-Difluoroethyl methyl carbonate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC450291-1G PC450291-5G
APOSPC450291-1GEA 152 EUR
APOSPC450291-1G APOSPC450291-5G
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Kaava: C₄H₆F₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28054293
CAS-numero: 916678-13-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR