Enoxacin

Toimittaja: Apollo Scientific

PC450274-25G PC450274-5G
APOSPC450274-25GEA 135 EUR
APOSPC450274-25G APOSPC450274-5G
Enoxacin
Enoxacin
Kaava: C₁₅H₁₇FN₄O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133308
CAS-numero: 74011-58-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR