1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione

Toimittaja: Apollo Scientific

PC450135-1G PC450135-5G
APOSPC450135-1GEA 110 EUR
APOSPC450135-1G APOSPC450135-5G
1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Kaava: C₅H₅BrF₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18074350
CAS-numero: 164342-73-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR