4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one

Toimittaja: Apollo Scientific

PC450056-1G PC450056-250MG
APOSPC450056-1GEA 274 EUR
APOSPC450056-1G APOSPC450056-250MG
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
Kaava: C₆H₆F₆N₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD26408135
CAS-numero: 281189-80-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR