2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC4485-1G PC4485-5G
APOSPC4485-1GEA 281 EUR
APOSPC4485-1G APOSPC4485-5G
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Kaava: C₁₆H₁₀BrF₃N₂OS·BrH
Sulamispiste: 235…240 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08458095
CAS-numero: 1210389-46-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR