Gallium trifluoride 99%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC4387L-1G PC4387L-5G
APOSPC4387L-1GEA 232 EUR
APOSPC4387L-1G APOSPC4387L-5G
Gallium trifluoride 99%
Gallium trifluoride
Kaava: F₃Ga
Kiehumispiste: 1000 °C
Sulamispiste: 800 °C
Tiheys: 4,47 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011021
CAS-numero: 7783-51-9
EINECS: 232-004-5
UN: 3260
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR