4-Fluori-3-trifluorimetyylifenoli 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC4376R-100G PC4376R-25G PC4376R-5G
APOSPC4376R-100GEA 137 EUR
APOSPC4376R-100G APOSPC4376R-25G APOSPC4376R-5G
4-Fluori-3-trifluorimetyylifenoli 98%
4-Fluori-3-trifluorimetyylifenoli
Kaava: C₇H₄F₄O
Kiehumispiste: 84…86 °C/15mmHg
Sulamispiste: 17 °C
Leimahduspiste: 79 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00043875
CAS-numero: 61721-07-1
EINECS: 432-560-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR