2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
PC4376G-1G PC4376G-5G PC4376G-25G
APOSPC4376G-1GEA 22 EUR
APOSPC4376G-1G APOSPC4376G-5G APOSPC4376G-25G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Kaava: C₈H₅BrF₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00061174
CAS-numero: 220239-69-0
UN: 1760
ADR: 8,III