2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC4363-5G PC4363-25G
APOSPC4363-5GEA 113 EUR
APOSPC4363-5G APOSPC4363-25G
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
Kaava: C₉H₁₈F₅NO₃S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04038360
CAS-numero: 887267-07-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR