N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC4302-1G PC4302-5G
APOSPC4302-1GEA 22 EUR
APOSPC4302-1G APOSPC4302-5G
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine
Kaava: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Sulamispiste: 48…50 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00052908
CAS-numero: 1692-79-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR