(4-Fluorifenyyli)etikkahappo 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC4140-100G PC4140-25G PC4140-500G
APOSPC4140-100GEA 30.8 EUR
APOSPC4140-100G APOSPC4140-25G APOSPC4140-500G
(4-Fluorifenyyli)etikkahappo 97%
(4-Fluorifenyyli)etikkahappo
Kaava: (C₆H₄F)CH₂COOH
Kiehumispiste: 164 °C/2mmHg
Sulamispiste: 81…85 °C
Leimahduspiste: >100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004343
CAS-numero: 405-50-5
EINECS: 206-972-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR