3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid

Toimittaja: Apollo Scientific

PC412525-1G PC412525-250MG
APOSPC412525-1GEA 373 EUR
APOSPC412525-1G APOSPC412525-250MG
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BF₃O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11504858
CAS-numero: 871362-79-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR