5,5,5-Trifluoropentan-1-ol

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC408151-1G PC408151-5G
APOSPC408151-1GEA 80.9 EUR
APOSPC408151-1G APOSPC408151-5G
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
Kaava: C₅H₉F₃O
Kiehumispiste: 147,75 °C
Tiheys: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02258748
CAS-numero: 352-61-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR