4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
PC408070-100G PC408070-25G PC408070-5G
APOSPC408070-100GEA 854 EUR
APOSPC408070-100G APOSPC408070-25G APOSPC408070-5G
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine 97%
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine
Kaava: C₁₂H₁₃ClF₃NO
Sulamispiste: 138…141 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00066999
CAS-numero: 21928-50-7