2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC400192-1G PC400192-250MG PC400192-5G
APOSPC400192-1GEA 862 EUR
APOSPC400192-1G APOSPC400192-250MG APOSPC400192-5G
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Kaava: C₆H₄F₂N₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD25481266
CAS-numero: 1805314-41-3