Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC400033-1G PC400033-250MG
APOSPC400033-1GEA 573 EUR
APOSPC400033-1G APOSPC400033-250MG
Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Kaava: C₁₅H₁₅FN₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD31536748
CAS-numero: 2187435-47-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR