2-Fluori-4-metyylipyridiini 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC3824-100G PC3824-25G
APOSPC3824-100GEA 48.3 EUR
APOSPC3824-100G APOSPC3824-25G
2-Fluori-4-metyylipyridiini 97%
2-Fluori-4-metyylipyridiini
Kaava: C₆H₆FN
Kiehumispiste: 155…156 °C
Tiheys: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041224
CAS-numero: 461-87-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR