5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC3823T-10G PC3823T-1G PC3823T-5G
APOSPC3823T-10GEA 667 EUR
APOSPC3823T-10G APOSPC3823T-1G APOSPC3823T-5G
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate

May form small amount of sediment

Kaava: C₈H₆FNO
Kiehumispiste: 186 °C
Tiheys: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 69 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00037072
CAS-numero: 67191-93-9
EINECS: 266-602-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR