2'-Fluoro-5'-methylacetophenone 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC3817KP-1G PC3817KP-5G PC3817KP-10G
APOSPC3817KP-1GEA 22 EUR
APOSPC3817KP-1G APOSPC3817KP-5G APOSPC3817KP-10G
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone 97%
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone
Kaava: C₉H₉FO
Kiehumispiste: 75…79 °C/0,7mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00236680
CAS-numero: 446-07-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR