1-Fluori-3-jodibentseeni 99%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC3770-100G PC3770-25G
APOSPC3770-100GEA 89.2 EUR
APOSPC3770-100G APOSPC3770-25G
1-Fluori-3-jodibentseeni 99%
1-Fluori-3-jodibentseeni
Kaava: C₆H₄FI
Kiehumispiste: 77…78 °C/19mmHg
Tiheys: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 67 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00001044
CAS-numero: 1121-86-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR