5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine) 99%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC3740-1G PC3740-25G PC3740-5G
APOSPC3740-1GEA 33.7 EUR
APOSPC3740-1G APOSPC3740-25G APOSPC3740-5G
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine) 99%
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine)
Kaava: C₉H₁₁FN₂O₅
Sulamispiste: 148…151 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00006530
CAS-numero: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR