3-Fluorocinnamic acid 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC3731-100G PC3731-25G PC3731-5G
APOSPC3731-100GEA 65.8 EUR
APOSPC3731-100G APOSPC3731-25G APOSPC3731-5G
3-Fluorocinnamic acid 98%
3-Fluorocinnamic acid
Kaava: C₉H₇FO₂
Sulamispiste: 166…167 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004383
CAS-numero: 458-46-8
EINECS: 207-281-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR