4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC3634-25G PC3634-5G
APOSPC3634-25GEA 109 EUR
APOSPC3634-25G APOSPC3634-5G
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Kaava: C₁₂H₁₅ClFNO
Sulamispiste: 222…226 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00044912
CAS-numero: 25519-78-2
EINECS: 247-070-0