2-Fluorobenzal bromide

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC3471-1G PC3471-5G
APOSPC3471-1GEA 203 EUR
APOSPC3471-1G APOSPC3471-5G
2-Fluorobenzal bromide
2-Fluorobenzal bromide
Kaava: C₇H₅Br₂F
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00045061
CAS-numero: 220141-76-4
UN: 1760
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR