4-Fluorobenzal chloride 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC3444C-25G
APOSPC3444C-25GEA 87.6 EUR
APOSPC3444C-25G
4-Fluorobenzal chloride 98%
4-Fluorobenzal chloride
Kaava: C₇H₅Cl₂F
Kiehumispiste: 81…83 °C/15mmHg
Tiheys: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 90 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000832
CAS-numero: 456-19-9
EINECS: 207-258-5
UN: 3265
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR