2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC32721-1G PC32721-5G PC32721-25G
APOSPC32721-1GEA 78.9 EUR
APOSPC32721-1G APOSPC32721-5G APOSPC32721-25G
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
Kaava: C₇H₅BrFI
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18396957
CAS-numero: 1231747-49-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR