Ethyl heptafluorobutyrate 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC3240-25G PC3240-10G PC3240-5G PC3240-100G
APOSPC3240-25GEA 80.4 EUR
APOSPC3240-25G APOSPC3240-10G APOSPC3240-5G APOSPC3240-100G
Ethyl heptafluorobutyrate 98%
Ethyl heptafluorobutyrate
Kaava: C₆H₅F₇O₂
Kiehumispiste: 95…98 °C
Tiheys: 1,396 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 14 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000434
CAS-numero: 356-27-4
EINECS: 206-602-1
UN: 3272
ADR: 3,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR