Ethyl-2,4-difluorobenzoate 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC3201E-25G PC3201E-100G
APOSPC3201E-25GEA 23.4 EUR
APOSPC3201E-25G APOSPC3201E-100G
Ethyl-2,4-difluorobenzoate 97%
Ethyl-2,4-difluorobenzoate
Kaava: C₉H₈F₂O₂
Kiehumispiste: 65…67 °C/15mmHg
Tiheys: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00153149
CAS-numero: 108928-00-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR