3-Bromo-2-(tert-butyl)-7-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine

Toimittaja: Apollo Scientific

PC31849-1G PC31849-50MG PC31849-100MG PC31849-250MG PC31849-500MG PC31849-2.5G
APOSPC31849-1GEA 395 EUR
APOSPC31849-1G APOSPC31849-50MG APOSPC31849-100MG APOSPC31849-250MG APOSPC31849-500MG APOSPC31849-2.5G
3-Bromo-2-(tert-butyl)-7-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
3-Bromo-2-(tert-butyl)-7-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Kaava: C₁₁H₁₀BrClF₃N₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00178915
CAS-numero: 655235-50-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR