3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC3115A-25G PC3115A-5G
APOSPC3115A-25GEA 283 EUR
APOSPC3115A-25G APOSPC3115A-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate

  • May form small amount of sediment.

Kaava: C₉H₃F₆NO
Kiehumispiste: 62 °C/2mmHg
Tiheys: 1,476 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 67 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00013559
CAS-numero: 16588-74-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR