2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
PC303532-1G PC303532-5G
APOSPC303532-1GEA 0 EUR
APOSPC303532-1G APOSPC303532-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Kaava: C₁₀H₅BrF₆O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28728131
CAS-numero: 1807217-12-4