3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC303314-5G PC303314-1G
APOSPC303314-5GEA 740 EUR
APOSPC303314-5G APOSPC303314-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Kaava: C₈H₈F₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18394897
CAS-numero: 1261746-67-1

Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR