2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Toimittaja: Apollo Scientific
PC303245-1G
APOSPC303245-1GEA 1020 EUR
APOSPC303245-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Kaava: C₇H₅Cl₂FO₃S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28054219
CAS-numero: 1706430-87-6