3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC302938-10G PC302938-5G PC302938-1G
APOSPC302938-10GEA 318 EUR
APOSPC302938-10G APOSPC302938-5G APOSPC302938-1G
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Kaava: C₉H₇F₃O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660216
CAS-numero: 886499-50-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR