2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC302929-10G PC302929-5G PC302929-1G PC302929-25G
APOSPC302929-10GEA 330 EUR
APOSPC302929-10G APOSPC302929-5G APOSPC302929-1G APOSPC302929-25G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₁₀H₉F₃O₂
Sulamispiste: 45…47 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09832300
CAS-numero: 503464-99-1