5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine

Toimittaja: Apollo Scientific

PC302617-1G PC302617-5G
APOSPC302617-1GEA 161 EUR
APOSPC302617-1G APOSPC302617-5G
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Kaava: C₈H₇ClFNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04116048
CAS-numero: 1040198-59-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR